Documenti fondamentali
SY3H98B978F9
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-6-4-3-5-9-7(6)8/h3-5H,2H2,1H3
InChI
GKXSHFVQEJMYGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73978.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73978.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)