Documenti fondamentali
SY3H98B97814
Synthonix Corporation
5,5-Dimethylhexan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero MDL:
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-hexanone
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-7(9)5-6-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI
YPNIJJDUDQZZBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75505.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75505.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)