Documenti fondamentali
SY3H98B976C6
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero MDL:
Iupac Name
(5-chloro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI
MXOUPSVVAIWFKQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75504.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75504.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)