Documenti fondamentali
SY3H98B97667
Synthonix Corporation
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.6
Numero MDL:
Iupac Name
(6-chloropyridine-2,3-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c8-7-2-1-5(3-10)6(4-11)9-7/h1-2,10-11H,3-4H2
InChI
AURNCCDRERCCJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74753.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74753.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)