SY3H98B9749D
Synthonix Corporation
3'-Bromo-4'-fluoro-2-hydroxyacetophenone
About This Item
Iupac Name
1-(3-bromo-4-fluorophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c9-6-3-5(8(12)4-11)1-2-7(6)10/h1-3,11H,4H2
InChI
ZQOSRHMIZKCOAI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75437.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75437.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)