Documenti fondamentali
SY3H98B97488
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-(cyanomethyl)benzimidazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.07
Numero MDL:
Iupac Name
2-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H6BrN3/c10-6-1-2-7-8(5-6)13-9(12-7)3-4-11/h1-2,5H,3H2,(H,12,13)
InChI
CRNQTGBLKPDUFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75317.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75317.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)