Documenti fondamentali
SY3H98B9732B
Synthonix Corporation
3-(2-Allylphenyl)propanoic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-allylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-5-10-6-3-4-7-11(10)8-9-12(13)14/h2-4,6-7H,1,5,8-9H2,(H,13,14)
InChI
CAUCLEXDAXPOAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75915.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75915.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)