Documenti fondamentali
SY3H98B97323
Synthonix Corporation
4-Amino-5-methylpyridine-2-methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
Iupac Name
(4-amino-5-methylpyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-3-9-6(4-10)2-7(5)8/h2-3,10H,4H2,1H3,(H2,8,9)
InChI
VNEYUWQILBWTDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75845.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75845.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)