Documenti fondamentali
SY3H9852365A
Synthonix Corporation
Benzyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.3
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c17-14-8-12-6-7-13(9-14)16(12)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2
InChI
RMIQGRJJCNFRRU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or off white to yellow to yellow-brown solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/11306.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11306.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)