Documenti fondamentali
SY3H95ECD9D8
Synthonix Corporation
7-Tributylstannyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.17
Numero MDL:
Iupac Name
7-(tributylstannyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4N3.3C4H9.Sn/c1-2-4-9-6(3-1)7-5-8-9;3*1-3-4-2;/h2-5H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI
YTEBMQYGRFFXTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/5873.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5873.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)