Documenti fondamentali
SY3H95ECD9B0
Synthonix Corporation
3-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)6-12-4-5-3-11-1-2-13(5)6/h1-4H
InChI
KXHWOUDLBWTSJR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15526.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)