Documenti fondamentali
SY3H95ECD929
Synthonix Corporation
Methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-5-11-12-3-2-7(6-13)4-9(8)12/h2-6H,1H3
InChI
AHPBXOYVKDTSQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/53678.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53678.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)