Documenti fondamentali
SY3H95ECD903
Synthonix Corporation
5-Methyl-2-phenylhex-2-enal
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero MDL:
Iupac Name
(2Z)-5-methyl-2-phenyl-2-hexenal
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9+
InChI
YURDCJXYOLERLO-UKTHLTGXSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/39706.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39706.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)