Documenti fondamentali
SY3H95E5E163
Synthonix Corporation
tert-butyl (1-((methoxymethyl)amino)-1-oxopent-4-yn-2-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.3
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(methoxy(methyl)amino)-1-oxopent-4-yn-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H20N2O4/c1-7-8-9(10(15)14(5)17-6)13-11(16)18-12(2,3)4/h1,9H,8H2,2-6H3,(H,13,16)
InChI
NWNAEETYPITDNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/16947.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16947.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)