Documenti fondamentali
SY3H95E5DBB6
Synthonix Corporation
1'-Azaspiro[oxirane-2,3'-bicyclo[2.2.2]octane] hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
1.222,29 €
500 MG
1.407,23 €
SKU del venditore: A64137-250MG
1.222,29 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
1.222,29 €
500 MG
1.407,23 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.66
Numero MDL:
SKU del venditore: A64137-250MG
1.222,29 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1'-azaspiro[oxirane-2,3'-bicyclo[2.2.2]octane] hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-3-9-4-2-7(1)8(5-9)6-10-8;/h7H,1-6H2;1H
InChI
GCLCYDKLKBIAOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64137.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64137.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)