Documenti fondamentali
SY3H7CF2B2AB
Synthonix Corporation
(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-methyl 1,4a,6a-trimethyl-2-oxohexadecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.5
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-1,4a,6a-trimethyl-2-oxohexadecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H33NO3/c1-20-11-9-15-13(14(20)6-7-16(20)19(24)25-4)5-8-17-21(15,2)12-10-18(23)22(17)3/h13-17H,5-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16+,17+,20-,21+/m0/s1
InChI
IVJOAORQVUYFDW-ICVGDBTHSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66388.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66388.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)