Documenti fondamentali
SY3H7CF2B237
Synthonix Corporation
Methyl 4-bromo-2,6-dichlorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.94
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2,6-dichlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrCl2O2/c1-13-8(12)7-5(10)2-4(9)3-6(7)11/h2-3H,1H3
InChI
JEOFIYOVYSTDJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63449.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63449.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)