Documenti fondamentali
SY3H7CF29146
Synthonix Corporation
5,6-Dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.95
Numero MDL:
Iupac Name
5,6-dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5Br2NO2/c10-6-1-4-5(9(13)14)3-12-8(4)2-7(6)11/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI
ZUKDDHPPAUVCRA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63989.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63989.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)