Documenti fondamentali
SY3H7CF28F52
Synthonix Corporation
(R)-3-benzyl-N,N',N'-trimethylpiperidine-3-carbohydrazide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.32
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-3-benzyl-N,N',N'-trimethylpiperidine-3-carbohydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C16H25N3O.2ClH/c1-18(2)19(3)15(20)16(10-7-11-17-13-16)12-14-8-5-4-6-9-14;;/h4-6,8-9,17H,7,10-13H2,1-3H3;2*1H/t16-;;/m1../s1
InChI
KPCPOCCEBGEMKU-GGMCWBHBSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66914.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66914.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)