Documenti fondamentali
SY3H7CF28E31
Synthonix Corporation
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-7-2-1-3-11-6(5-12)4-10-8(7)11/h1-5H
InChI
UPVVPSKLFGVMEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63744.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63744.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)