Documenti fondamentali
SY3H6E416BAA
Synthonix Corporation
(R)-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.37
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C16H24O/c1-11(17)12-6-7-13-14(10-12)16(4,5)9-8-15(13,2)3/h6-7,10-11,17H,8-9H2,1-5H3/t11-/m1/s1
InChI
BLYVFGQOFUGFPX-LLVKDONJSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64824.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64824.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)