Documenti fondamentali
SY3H6E41595C
Synthonix Corporation
1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.14
Numero MDL:
Iupac Name
1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4N4/c8-2-6-1-5-3-10-11-7(5)4-9-6/h1,3-4H,(H,10,11)
InChI
MMHFIJOAWVYGEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24653.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24653.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)