Documenti fondamentali
SY3H6E4156CF
Synthonix Corporation
5-Mercapto-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-methyl-5-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-5-3-7(12-2)6(9(10)11)4-8(5)13/h3-4,13H,1-2H3,(H,10,11)
InChI
XNKVDVNVKYMYFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65660.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65660.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)