Documenti fondamentali
SY3H6E415689
Synthonix Corporation
4-(2-(4-Morpholinophenylamino)pyrimidin-4-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.41
Numero MDL:
Iupac Name
4-{2-[4-(4-morpholinyl)anilino]-4-pyrimidinyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C21H20N4O3/c26-20(27)16-3-1-15(2-4-16)19-9-10-22-21(24-19)23-17-5-7-18(8-6-17)25-11-13-28-14-12-25/h1-10H,11-14H2,(H,26,27)(H,22,23,24)
InChI
VYXONEXRZMHYRY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65230.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65230.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)