Documenti fondamentali
SY3H6E414A4D
Synthonix Corporation
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.39
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClIO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,1H3
InChI
APSNCTJNWJPDAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63033.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63033.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)