Documenti fondamentali
SY3H6E4147F8
Synthonix Corporation
3-(7-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)indolin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.28
Numero MDL:
Iupac Name
3-(7-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C16H13NO4/c18-12-8-14-13(20-5-6-21-14)7-10(12)15-9-3-1-2-4-11(9)17-16(15)19/h1-4,7-8,17-19H,5-6H2
InChI
ABYCGOAUAQUCJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69669.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69669.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)