SY3H6E4146FA
Synthonix Corporation
2-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Iupac Name
2-(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C18H20BFO3/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)13-5-9-15(10-6-13)21-16-11-7-14(20)8-12-16/h5-12H,1-4H3
InChI
KAYPYEFNCGPLIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69737.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)