Documenti fondamentali
SY3H6E414665
Synthonix Corporation
(6-Fluoropyridin-2-yl)-methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.12
Numero MDL:
Iupac Name
(6-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
InChI
OWTCZNAMUJIMOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/67771.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67771.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)