Documenti fondamentali
SY3H6E413218
Synthonix Corporation
4-Dimethylamino-o-tolualdehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
Iupac Name
4-(dimethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-6-10(11(2)3)5-4-9(8)7-12/h4-7H,1-3H3
InChI
XZWMCPUAUNHGPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67269.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67269.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)