Documenti fondamentali
SY3H6E4130A7
Synthonix Corporation
Ethyl 3-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-2-15-13(14)6-4-10-3-5-12-11(9-10)7-8-16-12/h3,5,9H,2,4,6-8H2,1H3
InChI
FBGXCVKXTGMFFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64455.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64455.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)