Documenti fondamentali
SY3H6E412EE0
Synthonix Corporation
2,5-Dichloronicotinamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.02
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dichloronicotinamide
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O/c7-3-1-4(6(9)11)5(8)10-2-3/h1-2H,(H2,9,11)
InChI
ZFKLQPMSJKTZDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67499.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67499.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)