SY3H6E412291
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethanamine benzenesulfonate
About This Item
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(2-pyridinyl)ethanamine benzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8F2N2.C6H6O3S/c8-7(9,5-10)6-3-1-2-4-11-6;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-4H,5,10H2;1-5H,(H,7,8,9)
InChI
RZDXBFLRLZSAKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64291.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)