Documenti fondamentali
SY3H6E412266
Synthonix Corporation
2,3-Dimethoxyisonicotinaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-dimethoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7-6(5-10)3-4-9-8(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI
UBEURAZVUPCYBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63129.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63129.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)