Documenti fondamentali
SY3H6E4120DF
Synthonix Corporation
1-{2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl}ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-8(12)11-6-9(7-11)2-4-10-5-3-9/h10H,2-7H2,1H3
InChI
IATHMVVWXYJRSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60442.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60442.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)