Documenti fondamentali
SY3H6E40FD6B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(2-carbamoylbenzofuran-5-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.4
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[2-(aminocarbonyl)-1-benzofuran-5-yl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H23N3O4/c1-18(2,3)25-17(23)21-8-6-20(7-9-21)13-4-5-14-12(10-13)11-15(24-14)16(19)22/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3,(H2,19,22)
InChI
RXWUUFACDXGVIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66205.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66205.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)