Documenti fondamentali
SY3H6E40FB53
Synthonix Corporation
2-Bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.54
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C8H4BrClS/c9-7-4-5-2-1-3-6(10)8(5)11-7/h1-4H
InChI
IFBOQMAXAMAJQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63280.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63280.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)