Documenti fondamentali
SY3H6E40F9EC
Synthonix Corporation
tert-Butyl ((2-bromopyridin-4-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.16
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-4-pyridinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-8-4-5-13-9(12)6-8/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
RCAILCHNJCUBJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61933.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61933.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)