Documenti fondamentali
SY3H6E40F96B
Synthonix Corporation
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.07
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6-2-8(10)9-11-3-7(5-13)12(9)4-6/h2-5H,1H3
InChI
BUUMCTHNWPJIMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61511.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61511.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)