Documenti fondamentali
SY3H6E40F0EE
Synthonix Corporation
tert-butyl (3R,4R)-rel-3-amino-4-methoxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3R,4R)-3-amino-4-methoxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-5-9(15-4)8(12)7-13/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
InChI
UVHQBZOMYULIOZ-RKDXNWHRSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60394.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60394.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)