Documenti fondamentali
SY3H5815F89A
Synthonix Corporation
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.19
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H
InChI
MQULPEUCGKEHEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26047.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26047.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)