Documenti fondamentali
SY3H5815F80B
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-7-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI
UHYNYIGCGVDBTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown to black powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/23112.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23112.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)