Documenti fondamentali
SY3H5815F67B
Synthonix Corporation
(5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Scegli un formato
1 G
78,37 €
5 G
84,50 €
10 G
96,74 €
SKU del venditore: C2202-1G
78,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
78,37 €
5 G
84,50 €
10 G
96,74 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.37
Numero MDL:
SKU del venditore: C2202-1G
78,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2202.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2202.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)