Documenti fondamentali
SY3H5815F580
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.45
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI
YRPRNBZLQPBYDS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/26174.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26174.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)