Documenti fondamentali
SY3H3D682CBE
Synthonix Corporation
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)10-8(13)9-5/h1-3H,(H,11,12)(H2,9,10,13)
InChI
YIGYJEWJHOCKSR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47903.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47903.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)