Documenti fondamentali
SY3H3D68272C
Synthonix Corporation
2,2,5,5-Tetramethylpiperazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.17
Numero MDL:
Iupac Name
2,2,5,5-tetramethylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2.2ClH/c1-7(2)5-10-8(3,4)6-9-7;;/h9-10H,5-6H2,1-4H3;2*1H
InChI
UTQSSKNDEYSPCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/49683.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/49683.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)