Documenti fondamentali
SY3H3D680487
Synthonix Corporation
Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-9(13)6-3-2-5-7(10-6)4-8(12)11-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI
WAQMSODGYCQZCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51425.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51425.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)