Documenti fondamentali
SY3H3D67FBCF
Synthonix Corporation
Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.14
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h1-3H3
InChI
TZPHOIMASXVLQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43383.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43383.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)