Documenti fondamentali
SY3H3D67FAF3
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.61
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H
InChI
OZSJLLVVZFTDEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://synthonix.com/41339.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41339.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)