Documenti fondamentali
SY3H3D67F681
Synthonix Corporation
Methyl 2-formamidoacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.1
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (formylamino)acetate
Inchi Code
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colourless to yellow liquid or solid
Product Link
https://synthonix.com/40228.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40228.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)