Documenti fondamentali
SY3H3D67E708
Synthonix Corporation
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.13
Numero MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-4-8-3-5(2-7)6(10)9-4/h3H,1H3,(H,8,9,10)
InChI
GSPKYRXUBCRKIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/42481.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42481.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)